3-(2-Chlorphenyl)-5-methyl-4-isoxazolcarbonsäure
Lieferant: FLUOROCHEM
021686-100MG
FLUO021686-100MGEA
0
EUR
FLUO021686-100MG
3-(2-Chlorphenyl)-5-methyl-4-isoxazolcarbonsäure
3-(2-Chlorophenyl)-5-methylisoxazole-4-carboxylic acid
Formel:
C₁₁H₈ClNO₃ Molecular Weight: 237,64 g/mol |
MDL:
MFCD00020813 CAS-Nummer: 23598-72-3 EINECS: 245-770-0 |