3-Fluor-4-methoxyphenylboronsäure
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme:
(3-Fluoro-4-methoxyphenyl)boronic acid, 3-Fluoro-4-methoxybenzeneboronic acid
021710-5G
FLUO021710-5GEA
36.9
EUR
FLUO021710-5G
3-Fluor-4-methoxyphenylboronsäure
3-Fluor-4-methoxyphenylboronsäure
Formel:
C₇H₈BFO₃ |
MDL:
MFCD00807404 CAS-Nummer: 149507-26-6 |