4-Acetylbenzoesäure
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme:
Acetophenon-4-carbonsäure
021711-5G
021711-25G
FLUO021711-5GEA
39.9
EUR
FLUO021711-5G
FLUO021711-25G
4-Acetylbenzoesäure
4-Acetylbenzoesäure
Formel:
C₉H₈O₃ Molecular Weight: 164.16 g/mol Siedepunkt: 340 |
MDL:
MFCD00002561 CAS-Nummer: 586-89-0 EINECS: 209-588-5 |