2-Bromthiazol
Lieferant: FLUOROCHEM
021802-25G
FLUO021802-25GEA 45.9 EUR
FLUO021802-25G
2-Bromthiazol
2-Bromothiazole
Formel: C₃H₂BrNS
Siedepunkt: 171 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,82 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00005316
CAS-Nummer: 3034-53-5
EINECS: 221-229-4