4-Acetylphenylboronsäurepinakolester
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme:
1-(4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl)ethanone, 4-Acetylphenylboronic acid, pinacol ester, 1-[4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl]ethanone
021839-5G
021839-25G
FLUO021839-5GEA
243
EUR
FLUO021839-5G
FLUO021839-25G
4-Acetylphenylboronsäurepinakolester
4-Acetylphenylboronsäurepinakolester
Formel:
C₁₄H₁₉BO₃ |
MDL:
MFCD05863922 CAS-Nummer: 171364-81-1 |