2-(Trifluormethoxy)phenylboronsäurepinakolester
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme:
4,4,5,5-Tetramethyl-2-(2-(trifluoromethoxy)phenyl)-1,3,2-dioxaborolane
021843-5G
FLUO021843-5GEA
650
EUR
FLUO021843-5G
2-(Trifluormethoxy)phenylboronsäurepinakolester
2-(Trifluormethoxy)phenylboronsäurepinakolester
Formel:
C₁₃H₁₆BF₃O₃ Molecular Weight: 288,0706 g/mol |
MDL:
MFCD05863918 CAS-Nummer: 832114-04-2 |