4-(2-(Dimethylamino)ethylcarbamoyl)phenylboronsäurepinakolester
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme:
N-(2-Dimethylaminoethyl)-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzamide, 4-(N-[2-(Dimethylamino)ethyl]carbamoyl)benzeneboronic acid pinacol ester
021857-5G
FLUO021857-5GEA
459
EUR
FLUO021857-5G
4-(2-(Dimethylamino)ethylcarbamoyl)phenylboronsäurepinakolester
4-(2-(Dimethylamino)ethylcarbamoyl)phenylboronsäurepinakolester
Formel:
C₁₇H₂₇BN₂O₃ |
MDL:
MFCD05864307 CAS-Nummer: 832114-11-1 |