3-Brom-4-(trifluormethoxy)phenol
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme:
1-Brom-3-hydroxy-6-(trifluormethoxy)benzol
021863-5G
FLUO021863-5GEA
139
EUR
FLUO021863-5G
3-Brom-4-(trifluormethoxy)phenol
3-Brom-4-(trifluormethoxy)phenol
Formel:
C₇H₄BrF₃O₂ |
MDL:
MFCD05864310 CAS-Nummer: 886496-88-4 |