2-Formyl-6-picolin
Lieferant: FLUOROCHEM
021900-5G
021900-25G
FLUO021900-5GEA
84.9
EUR
FLUO021900-5G
FLUO021900-25G
2-Formyl-6-picolin
2-Formyl-6-picolin
Formel:
C₇H₇NO |
MDL:
MFCD00006291 CAS-Nummer: 1122-72-1 EINECS: 214-359-8 |