3-Cyan-5-fluoranilin
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme:
5-Amino-3-fluorbenzonitril, 5-Amino-3-fluorbenzoesäurenitril
022024-1G
FLUO022024-1GEA
0
EUR
FLUO022024-1G
3-Cyan-5-fluoranilin
3-Cyan-5-fluoranilin
Formel:
C₇H₅FN₂ Molecular Weight: 136,13 g/mol |
MDL:
MFCD05864357 CAS-Nummer: 210992-28-2 |