3-Fluor-5-nitrobenzoesäure
Lieferant: FLUOROCHEM
022027-1G
FLUO022027-1GEA
67.1
EUR
FLUO022027-1G
3-Fluor-5-nitrobenzoesäure
3-Fluor-5-nitrobenzoesäure
Formel:
C₇H₄FNO₄ |
MDL:
MFCD05864360 CAS-Nummer: 14027-75-9 |