2'-Hydroxy-5'-methyl-2,2,2-trifluoracetophenon
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme:
2,2,2-trifluoro-1-(2-hydroxy-5-methylphenyl)ethanone
022052-1G
FLUO022052-1GEA
645
EUR
FLUO022052-1G
2'-Hydroxy-5'-methyl-2,2,2-trifluoracetophenon
2'-Hydroxy-5'-methyl-2,2,2-trifluoracetophenon
Formel:
C₉H₇F₃O₂ |
MDL:
MFCD05864383 CAS-Nummer: 70978-57-3 EINECS: 275-078-4 |