2-Amino-4,4,4-trifluorbuttersäure Hydrochlorid
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme:
(±)-2-Amino-4,4,4-trifluorbuttersäure Hydrochlorid
022071-1G
FLUO022071-1GEA
0
EUR
FLUO022071-1G
2-Amino-4,4,4-trifluorbuttersäure Hydrochlorid
2-Amino-4,4,4-trifluorbuttersäure Hydrochlorid
Formel:
C₄H₇ClF₃NO₂ |
MDL:
MFCD00671488 CAS-Nummer: 15959-93-0 |