3,4-Dichloranilin

Lieferant: FLUOROCHEM
Gefahr

022132-1KG
FLUO022132-1KGEA 81.3 EUR
FLUO022132-1KG
3,4-Dichloranilin
3,4-Dichloranilin
Formel: C₆H₅Cl₂N
Molecular Weight: 162,02 g/mol
Siedepunkt: 272 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 70…73 °C
Dichte: 1,567 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007768
CAS-Nummer: 95-76-1
EINECS: 202-448-4
UN: 3442
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,03079

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR