trans-2-Phenylcyclohexanol
Lieferant: FLUOROCHEM
022164-1G
FLUO022164-1GEA
180
EUR
FLUO022164-1G
trans-2-Phenylcyclohexanol
trans-2-Phenylcyclohexanol
Formel:
C₁₂H₁₆O |
MDL:
MFCD00003865 CAS-Nummer: 2362-61-0 |