2-(4-tert-Butylphenyl)ethanol
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme: 2-(4-(tert-Butyl)phenyl)ethanol
022224-1G
FLUO022224-1GEA 30.8 EUR
FLUO022224-1G
2-(4-tert-Butylphenyl)ethanol
2-(4-tert-Butylphenyl)ethanol
Formel: C₁₂H₁₈O
Molecular Weight: 178,28 g/mol
MDL: MFCD00236023
CAS-Nummer: 5406-86-0
EINECS: 410-020-5