4-(4-Chlor-2-methylphenyl)-1-buten-4-ol
Lieferant: FLUOROCHEM
022227-1G
FLUO022227-1GEA
1160
EUR
FLUO022227-1G
4-(4-Chlor-2-methylphenyl)-1-buten-4-ol
4-(4-Chlor-2-methylphenyl)-1-buten-4-ol
Formel:
C₁₁H₁₃ClO |
MDL:
MFCD06201123 CAS-Nummer: 842123-73-3 |