4-(4-Chlor-3-methylphenyl)-1-buten-4-ol
Lieferant: FLUOROCHEM
022228-1G
FLUO022228-1GEA
1160
EUR
FLUO022228-1G
4-(4-Chlor-3-methylphenyl)-1-buten-4-ol
4-(4-Chlor-3-methylphenyl)-1-buten-4-ol
Formel:
C₁₁H₁₃ClO |
MDL:
MFCD06201124 CAS-Nummer: 842123-74-4 |