4-(3,5-Dichlorphenyl)-1-buten-4-ol
Lieferant: FLUOROCHEM
022229-1G
FLUO022229-1GEA
1160
EUR
FLUO022229-1G
4-(3,5-Dichlorphenyl)-1-buten-4-ol
4-(3,5-Dichlorphenyl)-1-buten-4-ol
Formel:
C₁₀H₁₀Cl₂O |
MDL:
MFCD06201125 CAS-Nummer: 842123-75-5 |