4-(3,5-Dimethylphenyl)-1-buten-4-ol
Lieferant: FLUOROCHEM
022233-1G
FLUO022233-1GEA 1160 EUR
FLUO022233-1G
4-(3,5-Dimethylphenyl)-1-buten-4-ol
4-(3,5-Dimethylphenyl)-1-buten-4-ol
Formel: C₁₂H₁₆O
MDL: MFCD06201128
CAS-Nummer: 842123-78-8