4-(3-Fluor-4-methylphenyl)-1-buten-4-ol
Lieferant: FLUOROCHEM
022238-1G
FLUO022238-1GEA
1160
EUR
FLUO022238-1G
4-(3-Fluor-4-methylphenyl)-1-buten-4-ol
4-(3-Fluor-4-methylphenyl)-1-buten-4-ol
Formel:
C₁₁H₁₃FO |
MDL:
MFCD06201133 CAS-Nummer: 842123-82-4 |