4-(4-Fluor-3-methylphenyl)-1-buten-4-ol
Lieferant: FLUOROCHEM
022239-1G
FLUO022239-1GEA 1160 EUR
FLUO022239-1G
4-(4-Fluor-3-methylphenyl)-1-buten-4-ol
4-(4-Fluor-3-methylphenyl)-1-buten-4-ol
Formel: C₁₁H₁₃FO
MDL: MFCD06201134
CAS-Nummer: 842123-83-5