4-(3-Bromphenyl)-1-buten-4-ol
Lieferant: FLUOROCHEM
022241-1G
FLUO022241-1GEA
0
EUR
FLUO022241-1G
4-(3-Bromphenyl)-1-buten-4-ol
4-(3-Bromphenyl)-1-buten-4-ol
Formel:
C₁₀H₁₁BrO |
MDL:
MFCD06201136 CAS-Nummer: 114095-73-7 |