4-(4-Bromphenyl)-1-buten-4-ol
Lieferant: FLUOROCHEM
022242-1G
FLUO022242-1GEA
1160
EUR
FLUO022242-1G
4-(4-Bromphenyl)-1-buten-4-ol
4-(4-Bromphenyl)-1-buten-4-ol
Formel:
C₁₀H₁₁BrO |
MDL:
MFCD06201137 CAS-Nummer: 113842-31-2 |