4-(3-Chlorphenyl)-1-buten-4-ol
Lieferant: FLUOROCHEM
022243-1G
FLUO022243-1GEA
932
EUR
FLUO022243-1G
4-(3-Chlorphenyl)-1-buten-4-ol
4-(3-Chlorphenyl)-1-buten-4-ol
Formel:
C₁₀H₁₁ClO |
MDL:
MFCD06201138 CAS-Nummer: 67472-21-3 |