4-Chlor-3-fluorbenzylalkohol
Lieferant: FLUOROCHEM
022247-1G
FLUO022247-1GEA
31.1
EUR
FLUO022247-1G
4-Chlor-3-fluorbenzylalkohol
4-Chlor-3-fluorbenzylalkohol
Formel:
C₇H₆ClFO Molecular Weight: 160,58 g/mol |
MDL:
MFCD00143292 CAS-Nummer: 202925-10-8 |