4-Chlor-2-methylbenzylalkohol
Lieferant: FLUOROCHEM
022248-1G
FLUO022248-1GEA
119
EUR
FLUO022248-1G
4-Chlor-2-methylbenzylalkohol
4-Chlor-2-methylbenzylalkohol
Formel:
C₈H₉ClO Molecular Weight: 156,61 g/mol |
MDL:
MFCD06201140 CAS-Nummer: 129716-11-6 |