4-Chlor-3-methylbenzylalkohol
Lieferant: FLUOROCHEM
022249-1G
FLUO022249-1GEA
1110
EUR
FLUO022249-1G
4-Chlor-3-methylbenzylalkohol
4-Chlor-3-methylbenzylalkohol
Formel:
C₈H₉ClO Molecular Weight: 156,61 g/mol |
MDL:
MFCD06201141 CAS-Nummer: 131271-19-7 |