2-(1,3-Dioxolan-2-ylmethyl)anisol
Lieferant: FLUOROCHEM
022279-1G
FLUO022279-1GEA
794
EUR
FLUO022279-1G
2-(1,3-Dioxolan-2-ylmethyl)anisol
2-(1,3-Dioxolan-2-ylmethyl)anisol
Formel:
C₁₁H₁₄O₃ |
MDL:
MFCD04117674 CAS-Nummer: 842123-92-6 |