3-(1,3-Dioxolan-2-ylmethyl)anisol
Lieferant: FLUOROCHEM
022282-1G
FLUO022282-1GEA
794
EUR
FLUO022282-1G
3-(1,3-Dioxolan-2-ylmethyl)anisol
3-(1,3-Dioxolan-2-ylmethyl)anisol
Formel:
C₁₁H₁₄O₃ |
MDL:
MFCD04117675 CAS-Nummer: 842123-95-9 |