4'-Brom-3-(1,3-dioxolan-2-yl)propiophenon
Lieferant: FLUOROCHEM
022283-1G
FLUO022283-1GEA 0 EUR
FLUO022283-1G
4'-Brom-3-(1,3-dioxolan-2-yl)propiophenon
4'-Brom-3-(1,3-dioxolan-2-yl)propiophenon
Formel: C₁₂H₁₃BrO₃
MDL: MFCD06201163
CAS-Nummer: 842123-96-0