3'-Brom-3-(1,3-dioxolan-2-yl)propiophenon
Lieferant: FLUOROCHEM
022284-1G
FLUO022284-1GEA 0 EUR
FLUO022284-1G
3'-Brom-3-(1,3-dioxolan-2-yl)propiophenon
3'-Brom-3-(1,3-dioxolan-2-yl)propiophenon
Formel: C₁₂H₁₃BrO₃
MDL: MFCD06201164
CAS-Nummer: 842123-97-1