4-(1,3-Dioxolan-2-ylmethyl)anisol
Lieferant: FLUOROCHEM
022288-1G
FLUO022288-1GEA
794
EUR
FLUO022288-1G
4-(1,3-Dioxolan-2-ylmethyl)anisol
4-(1,3-Dioxolan-2-ylmethyl)anisol
Formel:
C₁₁H₁₄O₃ |
MDL:
MFCD04117676 CAS-Nummer: 91970-78-4 |