4'-Chlor-3-(1,3-dioxolan-2-yl)propiophenon
Lieferant: FLUOROCHEM
022289-1G
FLUO022289-1GEA
0
EUR
FLUO022289-1G
4'-Chlor-3-(1,3-dioxolan-2-yl)propiophenon
4'-Chlor-3-(1,3-dioxolan-2-yl)propiophenon
Formel:
C₁₂H₁₃ClO₃ |
MDL:
MFCD06201165 CAS-Nummer: 147030-64-6 |