3'-Chlor-3-(1,3-dioxolan-2-yl)propiophenon
Lieferant: FLUOROCHEM
022290-1G
FLUO022290-1GEA
0
EUR
FLUO022290-1G
3'-Chlor-3-(1,3-dioxolan-2-yl)propiophenon
3'-Chlor-3-(1,3-dioxolan-2-yl)propiophenon
Formel:
C₁₂H₁₃ClO₃ |
MDL:
MFCD06201166 CAS-Nummer: 147030-62-4 |