3-(1,3-Dioxolan-2-yl)-4'-fluorpropiophenon
Lieferant: FLUOROCHEM
022294-1G
FLUO022294-1GEA
0
EUR
FLUO022294-1G
3-(1,3-Dioxolan-2-yl)-4'-fluorpropiophenon
3-(1,3-Dioxolan-2-yl)-4'-fluorpropiophenon
Formel:
C₁₂H₁₃FO₃ |
MDL:
MFCD06201169 CAS-Nummer: 116332-55-9 |