3-(1,3-Dioxolan-2-yl)-3'-fluorpropiophenon
Lieferant: FLUOROCHEM
022295-1G
FLUO022295-1GEA
0
EUR
FLUO022295-1G
3-(1,3-Dioxolan-2-yl)-3'-fluorpropiophenon
3-(1,3-Dioxolan-2-yl)-3'-fluorpropiophenon
Formel:
C₁₂H₁₃FO₃ |
MDL:
MFCD06201170 CAS-Nummer: 842124-02-1 |