3-(1,3-Dioxolan-2-yl)-4'-propylpropiophenon
Lieferant: FLUOROCHEM
022300-1G
FLUO022300-1GEA
0
EUR
FLUO022300-1G
3-(1,3-Dioxolan-2-yl)-4'-propylpropiophenon
3-(1,3-Dioxolan-2-yl)-4'-propylpropiophenon
Formel:
C₁₅H₂₀O₃ |
MDL:
MFCD06201175 CAS-Nummer: 842124-08-7 |