3-(1,3-Dioxolan-2-yl)-4'-methoxypropiophenon
Lieferant: FLUOROCHEM
022304-1G
FLUO022304-1GEA
0
EUR
FLUO022304-1G
3-(1,3-Dioxolan-2-yl)-4'-methoxypropiophenon
3-(1,3-Dioxolan-2-yl)-4'-methoxypropiophenon
Formel:
C₁₃H₁₆O₄ |
MDL:
MFCD06201177 CAS-Nummer: 147030-66-8 |