5-Fluor-2-methylbenzaldehyd
Lieferant: FLUOROCHEM
022378-1G
FLUO022378-1GEA
31.1
EUR
FLUO022378-1G
5-Fluor-2-methylbenzaldehyd
5-Fluor-2-methylbenzaldehyd
Formel:
C₈H₇FO Molecular Weight: 138,14 g/mol |
MDL:
MFCD02261763 CAS-Nummer: 22062-53-9 |