3,4-Difluorbenzoylacetonitril
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme:
3-(3,4-Difluorophenyl)-3-oxopropanenitrile
022381-1G
FLUO022381-1GEA
228
EUR
FLUO022381-1G
3,4-Difluorbenzoylacetonitril
3,4-Difluorbenzoylacetonitril
Formel:
C₉H₅F₂NO Molecular Weight: 181,14 g/mol |
CAS-Nummer:
71682-97-8 |