3-Fluorbenzoylacetonitril
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme: 3-(3-Fluorophenyl)-3-oxopropanenitrile
022382-1G
FLUO022382-1GEA 143 EUR
FLUO022382-1G
3-Fluorbenzoylacetonitril
3-Fluorbenzoylacetonitril
Formel: C₉H₆FNO
Molecular Weight: 163,15 g/mol
MDL: MFCD02260777
CAS-Nummer: 21667-61-8