3,5-Difluorbenzoylacetonitril
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme:
3-(3,5-Difluorophenyl)-3-oxopropanenitrile
022383-1G
FLUO022383-1GEA
594
EUR
FLUO022383-1G
3,5-Difluorbenzoylacetonitril
3,5-Difluorbenzoylacetonitril
Formel:
C₉H₅F₂NO Molecular Weight: 181,14 g/mol |
MDL:
MFCD02260784 CAS-Nummer: 842140-51-6 |