3,5-Dichlorbenzoylacetonitril
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme:
3-(3,5-Dichlorophenyl)-3-oxopropanenitrile
022385-1G
FLUO022385-1GEA
209
EUR
FLUO022385-1G
3,5-Dichlorbenzoylacetonitril
3,5-Dichlorbenzoylacetonitril
Formel:
C₉H₅Cl₂NO |
CAS-Nummer:
69316-09-2 |