4-Fluorbenzoylacetonitril
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme:
3-(4-Fluorphenyl)-3-oxopropionsäurenitril, 3-(4-Fluorphenyl)-3-ketopropionsäurenitril
022389-1G
FLUO022389-1GEA
264
EUR
FLUO022389-1G
4-Fluorbenzoylacetonitril
4-Fluorbenzoylacetonitril
Formel:
C₉H₆FNO Molecular Weight: 163,15 g/mol |
MDL:
MFCD00662062 CAS-Nummer: 4640-67-9 |