3'-Chlor-5'-fluoracetophenon
Lieferant: FLUOROCHEM
022392-1G
FLUO022392-1GEA 137 EUR
FLUO022392-1G
3'-Chlor-5'-fluoracetophenon
3'-Chlor-5'-fluoracetophenon
Formel: C₈H₆ClFO
MDL: MFCD04115834
CAS-Nummer: 842140-52-7