3-Chlor-4-fluor-4'-methylbenzhydrol
Lieferant: FLUOROCHEM
022398-1G
FLUO022398-1GEA
1050
EUR
FLUO022398-1G
3-Chlor-4-fluor-4'-methylbenzhydrol
3-Chlor-4-fluor-4'-methylbenzhydrol
Formel:
C₁₄H₁₂ClFO |
MDL:
MFCD06201232 CAS-Nummer: 842140-53-8 |