3-Chlor-5-fluor-4'-methylbenzhydrol
Lieferant: FLUOROCHEM
022399-1G
FLUO022399-1GEA
1050
EUR
FLUO022399-1G
3-Chlor-5-fluor-4'-methylbenzhydrol
3-Chlor-5-fluor-4'-methylbenzhydrol
Formel:
C₁₄H₁₂ClFO |
MDL:
MFCD06201233 CAS-Nummer: 842140-54-9 |