4-Chlor-3-fluor-4'-methylbenzhydrol
Lieferant: FLUOROCHEM
022400-1G
FLUO022400-1GEA
1050
EUR
FLUO022400-1G
4-Chlor-3-fluor-4'-methylbenzhydrol
4-Chlor-3-fluor-4'-methylbenzhydrol
Formel:
C₁₄H₁₂ClFO |
MDL:
MFCD06201234 CAS-Nummer: 842140-55-0 |