3,4-Dichlor-4'-methylbenzhydrol
Lieferant: FLUOROCHEM
022402-1G
FLUO022402-1GEA
1050
EUR
FLUO022402-1G
3,4-Dichlor-4'-methylbenzhydrol
3,4-Dichlor-4'-methylbenzhydrol
Formel:
C₁₄H₁₂Cl₂O |
MDL:
MFCD06201236 CAS-Nummer: 842140-56-1 |